Drukuj
chlorek magnezu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 166 PLN
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
chlorek magnezu for synthesis, Sigma-Aldrich®
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)