Drukuj
chlorek magnezu, anhydrous ≥98%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
J364-100GEA 779 PLN
J364-100G J364-1KG J364-500G
chlorek magnezu, anhydrous ≥98%, high purity
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%