chlorek magnezu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Ampuled under argon
42843.06
42843.14
42843.22
42843.06EA
505
PLN
42843.06
42843.14
42843.22
chlorek magnezu, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
chlorek magnezu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formuła:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Temp. Wrzenia: 1412 Temp. topnienia: 714 °C Gęstość: 2.32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011106 Numer CAS: 7786-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 14,5662 |