chlorek magnezu, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: MgCl2
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Crystalline
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Solubility: Soluble in water with evolution of heat
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Catalyst, flocculating agent, various magnesium cements, ceramics, analytical reagent
Formuła:
MgCl₂ Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 714 °C Gęstość: 2,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011106 Numer CAS: 7786-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 14,5662 |