Chlorek wapnia, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
22316.261EA
562
PLN
22316.261
22316.363
22316.460
Chlorek wapnia, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Chlorek wapnia
Formuła:
CaCl₂ Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 772 °C Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010903 Numer CAS: 10043-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Klasyfikacja Merck : 14,01659 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 90 % |