Drukuj
Chlorek wapnia 90-98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
22313.294EA 497 PLN
22313.294 22313.363 22313.460
Chlorek wapnia 90-98%, TECHNICAL
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 90 - 98 %