Drukuj
Chlorek wapnia, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 1930 PLN
1.02083.0250 1.02083.1000
Chlorek wapnia, Supelco®
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)