Drukuj
Chlorek wapnia, bezwodny ≥96% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
1B1110-1KGEA 1630 PLN
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Chlorek wapnia, bezwodny ≥96% ACS
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g