Drukuj
Chlorek wapnia, dried 97%, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 231 PLN
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Chlorek wapnia, dried 97%, proszek
Chlorek wapnia
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: >1600 °C
Temp. topnienia: 782 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,1659