Chlorek wapnia, bezwodny ≥96.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Packaged under argon.
Purity: 96.0% min
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Formuła:
CaCl₂ Temp. Wrzenia: >1600 °C Temp. topnienia: 782 °C Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010903 Numer CAS: 10043-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Klasyfikacja Merck : 14,1659 |