Chlorek wapnia, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
Ampuled under argon
44280.09
44280.18
44280.30
44280.09EA
2090
PLN
44280.09
44280.18
44280.30
Chlorek wapnia, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorek wapnia
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.15
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Formuła:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Temp. Wrzenia: >1600 °C Temp. topnienia: 782 °C Gęstość: 2.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010903 Numer CAS: 10043-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Klasyfikacja Merck : 14,1659 |