Chlorek wapnia, dry_ultra 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
ampuled under argon
35685.04
35685.09
35685.04EA
850
PLN
35685.04
35685.09
Chlorek wapnia, dry_ultra 99,9 Metals basis
Chlorek wapnia
Purity: 99.9%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.15
Appearance: White
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Formuła:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Temp. Wrzenia: >1600 °C Temp. topnienia: 782 °C Gęstość: 2.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010903 Numer CAS: 10043-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Klasyfikacja Merck : 14,1659 |