Drukuj
Chlorek wapnia, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
349610250 349615000 349610025 349610100
ACRO349610250EA 117 PLN
ACRO349610250 ACRO349615000 ACRO349610025 ACRO349610100
Chlorek wapnia, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Temp. Wrzenia: >1600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 782 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥93.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)