Drukuj
Chlorek baru, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek baru
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01716.0050EA 775 PLN
1.01716.0050 1.01716.0500
Chlorek baru, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼963 °C
Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00998
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials