Drukuj
Chlorek baru, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek baru
Ampuled under argon
13686.14EA 1550 PLN
13686.14
Chlorek baru, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560 °C
Temp. topnienia: 963 °C
Gęstość: 3,9
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,971