Chlorek baru, bezwodny ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Powder, may contain small lumps
Density: 3.9
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 963°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003445
Formuła:
BaCl₂ Temp. Wrzenia: 1560 °C Temp. topnienia: 963 °C Gęstość: 3,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003445 Numer CAS: 10361-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,971 |