Sodium tetrachloroaluminate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7784-16-9
Molecular Formula: AlCl4Na
Formula Weight: 191.78
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 2.010
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 185°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8687
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00050361
Formuła:
AlCl₄Na Temp. topnienia: 185 °C Gęstość: 2,010 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050361 Numer CAS: 7784-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-050-6 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8687 |