Drukuj
Ortowanadian sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205330500 205332500
ACRO205330500EA 1010 PLN
ACRO205330500 ACRO205332500
Ortowanadian sodu 99%
Ortowanadian sodu
Formuła: Na₃O₄V
Temp. topnienia: 850…866 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003511
Numer CAS: 13721-39-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-287-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)