Drukuj
metawanadan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium vanadium trioxide
72060-100G 72060-25G 72060-500G
SIAL72060-100GEA 606 PLN
SIAL72060-100G SIAL72060-25G SIAL72060-500G
metawanadan sodu, Sigma-Aldrich®
metawanadan sodu
Formuła: NaO₃V
MW: 121.93 g/mol
Temp. topnienia: 630
Gęstość: 5.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011125
Numer CAS: 13718-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-272-7
Jednostka: 3285
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08849