metawanadan sodu (≥38% V) ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium vanadium trioxide
11092.14
11092.30
11092.A1
11092.14EA
205
PLN
11092.14
11092.30
11092.A1
metawanadan sodu (≥38% V) ≥96%
metawanadan sodu
Purity: 96%
CAS No.: 13718-26-8
Molecular Formula: NaO3V
Formula Weight: 121.93
Physical Form: Chunks/Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 630°
Merck Reference: 14,8700
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011125
Formuła:
NaO₃V MW: 121.93 g/mol Temp. topnienia: 630 Gęstość: 5.15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011125 Numer CAS: 13718-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-272-7 Jednostka: 3285 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,08849 |