Metawanadian litu 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithium vanadium trioxide, Lithium vanadium oxide, Lithium vanadate
39358.18
39358.30
39358.18EA
772
PLN
39358.18
39358.30
Metawanadian litu 99,9 Metals basis
Metawanadian litu
Purity: 99.9%
CAS No.: 15060-59-0
Molecular Formula: LiVO3
Formula Weight: 105.88
Physical Form: Powder
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00053997
Formuła:
LiO₃V MW: 105.88 g/mol Temp. topnienia: 605 Gęstość: 2.74 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053997 Numer CAS: 15060-59-0 Numer WE (dawny EINECS): 239-124-7 Jednostka: 3285 ADR: 6.1 III |