Tytanian dilitu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Lithium titanium oxide, Lithium titanate, Lithium titanate (IV)
13411.18
13411.30
13411.18EA
765
PLN
13411.18
13411.30
Tytanian dilitu
Tytanian dilitu
CAS No.: 12031-82-2
Molecular Formula: Li2TiO3
Formula Weight: 109.78
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1520-1564°
MDL No.: MFCD00016181
Formuła:
Li₂O₃Ti MW: 109.76 g/mol Temp. topnienia: 1520…1564 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016181 Numer CAS: 12031-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-759-6 |