Sodium tellurite(IV) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
A15633.18
A15633.30
A15633.18EA
1410
PLN
A15633.18
A15633.30
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97%
CAS No.: 10102-20-2
Molecular Formula: Na2O3Te
Formula Weight: 221.58
Merck Reference: 14,8685
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00036141
Formuła:
Na₂O₃Te MW: 221.58 g/mol Temp. topnienia: 710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036141 Numer CAS: 10102-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-268-4 Jednostka: 3284 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,08834 |