heksafluorokrzemian sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 16893-85-9
Molecular Formula: F6Na2Si
Formula Weight: 188.06
Physical Form: Crystalline
Density: 2.679
Refractive Index: 1.310
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8624
UN No.: 2674
MDL No.: MFCD00003491
Formuła:
F₆Na₂Si Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,679 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003491 Numer CAS: 16893-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 240-934-8 Jednostka: 2674 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8624 |