Lithium hexafluorosilicate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39332.06
39332.14
39332.06EA
492
PLN
39332.06
39332.14
Lithium hexafluorosilicate
Lithium hexafluorosilicate
CAS No.: 17347-95-4
Molecular Formula: Li2SiF6
Formula Weight: 155.96
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2856
MDL No.: MFCD00049473
Formuła:
F₆Li₂Si MW: 155.96 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049473 Numer CAS: 17347-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-372-6 Jednostka: 2856 ADR: 6.1 III |