Selenian sodu, bezwodny ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12613.18
12613.06
12613.30
12613.A1
12613.18EA
542
PLN
12613.18
12613.06
12613.30
12613.A1
Selenian sodu, bezwodny ≥99.8% (metals basis)
Selenian sodu
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
Stable under alkaline and oxidizing conditions.
As a reagent
Formuła:
Na₂O₄Se Gęstość: 3,213 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003490 Numer CAS: 13410-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-501-8 Jednostka: 2630 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,8671 |