Kwas selenawy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Selenous acid
12574.06
12574.18
12574.30
12574.06EA
463
PLN
12574.06
12574.18
12574.30
Kwas selenawy ≥97%
Kwas selenawy
Purity: 97%
CAS No.: 7783-00-8
Molecular Formula: H2SeO3
Formula Weight: 128.97
Physical Form: -4 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Freely soluble in water, alcohol. Insoluble in ammonia
Merck Reference: 14,8430
UN No.: 3290
MDL No.: MFCD00011331
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloids
Formuła:
H₂O₃Se Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,998 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011331 Numer CAS: 7783-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-974-7 Jednostka: 3290 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8430 |