Drukuj
Kwas selenawy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 404 PLN
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Kwas selenawy 98%
Kwas selenawy
Formuła: H₂O₃Se
Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011331
Numer CAS: 7783-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-974-7
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,08430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %