Drukuj
selenit sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5261-10G S5261-100G
SIALS5261-10GEA 325 PLN
SIALS5261-10G SIALS5261-100G
selenit sodu, Sigma-Aldrich®
selenit sodu
Formuła: Na₂SeO₃
Temp. topnienia: 710 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003489
Numer CAS: 10102-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-267-9
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08822