Drukuj
selenit sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
71950-100G 71950-500G
SIAL71950-100GEA 467 PLN
SIAL71950-100G SIAL71950-500G
selenit sodu, Sigma-Aldrich®
selenit sodu
Formuła: Na₂SeO₃
Temp. topnienia: 710 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003489
Numer CAS: 10102-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-267-9
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08822