selenit sodu, bezwodny ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 10102-18-8
Molecular Formula: Na2O3Se
Formula Weight: 172.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 9
Melting Point:
In glass manufacturing
Formuła:
Na₂SeO₃ Temp. topnienia: >350 °C Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003489 Numer CAS: 10102-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-267-9 Jednostka: 2630 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,8673 |