Drukuj
selenit sodu Se 44-46%, anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 253 PLN
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
selenit sodu Se 44-46%, anhydrous
selenit sodu
Formuła: Na₂SeO₃
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003489
Numer CAS: 10102-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-267-9
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08822
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm