Heksafluoroantymonian sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20604.14
B20604.22
B20604.36
B20604.14EA
379
PLN
B20604.14
B20604.22
B20604.36
Heksafluoroantymonian sodu ≥98%
Heksafluoroantymonian sodu
Purity: 98%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Formuła:
F₆NaSb Gęstość: 3,38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003482 Numer CAS: 16925-25-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-989-8 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III |