Heksafluoroantymonian sodu ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13066.14
13066.22
13066.14EA
422
PLN
13066.14
13066.22
Heksafluoroantymonian sodu ≥99.5%
Heksafluoroantymonian sodu
Purity: 99.5%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Formuła:
F₆NaSb Gęstość: 3,38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003482 Numer CAS: 16925-25-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-989-8 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III |