Drukuj
Heksafluoroantymonian sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
419541000 419540250
ACRO419541000EA 697 PLN
ACRO419541000 ACRO419540250
Heksafluoroantymonian sodu 98%
Heksafluoroantymonian sodu
Formuła: F₆NaSb
Gęstość: 3,375 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003482
Numer CAS: 16925-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 240-989-8
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %