Drukuj
Kwasny siarczan sodu, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) sodu
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 131 PLN
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Kwasny siarczan sodu, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Kwasny siarczan sodu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: HNaO₄S
MW: 120.06 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 315 °C
Gęstość: 2.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003531
Numer CAS: 7681-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
Klasyfikacja Merck : 12,08729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %