Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: MARIENFELD
3906001 3933041
MARI3906001EA 334 PLN
MARI3906001 MARI3933041
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
Borosilicate glass 3,3.
  • Heavy walled
  • Ungraduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Short conical or round bottom.