Drukuj
Kwasny siarczan sodu 92% tech., granular
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) sodu
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 287 PLN
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Kwasny siarczan sodu 92% tech., granular
Kwasny siarczan sodu
Formuła: HNaO₄S
MW: 120.06 g/mol
Temp. topnienia: 177…180 °C
Gęstość: 2.1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003531
Numer CAS: 7681-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
Klasyfikacja Merck : 12,08729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm