Drukuj
Rurki kapilarne do mikrohematokrytów
Dostawca: MARIENFELD
2901001 2900001
MARI2901001EA 356 PLN
MARI2901001 MARI2900001
Rurki kapilarne do mikrohematokrytów
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Blood Sample Collection/Preparation
Glass, clear.
For centrifugation of blood samples.