Kwas siarkowy(VI) 98% 98, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
102765GEA
409
PLN
102765G
102766H
Kwas siarkowy(VI) 98% 98, AnalaR NORMAPUR® zA
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10.38 °C Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8 II REACH: 01-2119458838-20 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
Colour | Max. 10 APHA |
Cl (Chloride) | Max. 0.00002 % |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.00002 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.00001 % |
As (Arsenic) | Max. 0.000005 % |
Ba (Barium) | Max. 0.000005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.00010 % |
Cd (Cadmium) | Max. 0.000005 % |
Co (Cobalt) | Max. 0.000002 % |
Cr (Chromium) | Max. 0.00001 % |
Cu (Copper) | Max. 0.000002 % |
Fe (Iron) | Max. 0.00010 % |
K (Potassium) | Max. 0.00005 % |
Mg (Magnesium) | Max. 0.00005 % |
Mn (Manganese) | Max. 0.000002 % |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.000005 % |
NH4 (Ammonium) | Max. 0.00020 % |
Na (Sodium) | Max. 0.0005 % |
Ni (Nickel) | Max. 0.000005 % |
Pb (Lead) | Max. 0.000005 % |
Se (Selenium) | Max. 0.0001 % |
Sr (Strontium) | Max. 0.000002 % |
Zn (Zinc) | Max. 0.00005 % |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 0.0001 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |