Kwas siarkowy(VI) 95,0 - 100,5% 95.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85508.290EA
300
PLN
85508.290
85508.320
85508.460
85508.440
Kwas siarkowy(VI) 95,0 - 100,5% 95.0-100.5% Ph. Eur.
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10.38 °C Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8 II REACH: 01-2119458838-20 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 95.0 - 100.5 % |
Appearance | Clear viscous liquid |
Identification A | Passes test |
Identification (SO4) | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Cl (Chloride) | ≤ 50 ppm |
NO3 (Nitrate) | Passes test |
Fe (Iron) | ≤ 25 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 5 ppm |
Residual solvents | Passes test |
Residual metal catalysts (skip lot): | . |
As (Arsenic) | ≤ 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 0.1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |