Kwas siarkowy(VI) 96.00% (±0.15%), czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
302070010
302070025
302070011
302070026
302070100
ACRO302070010EA
295
PLN
ACRO302070010
ACRO302070025
ACRO302070011
ACRO302070026
ACRO302070100
Kwas siarkowy(VI) 96.00% (±0.15%), czysty
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10 °C Gęstość: 1,83 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,08974 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Titration with NaOH | 95.85 to 96.15 % |