Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95% 95, AnalaR NORMAPUR® zA, Trace_analysis_Cd_Hg_Pb
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20704.292EA 361 PLN
20704.292 20704.320
Kwas siarkowy(VI) 95% 95, AnalaR NORMAPUR® zA, Trace_analysis_Cd_Hg_Pb
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38 °C
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 5 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm