Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20700.265EA 154 PLN
20700.265 20700.298 20700.243 20700.323 20700.420 20700.290 20700.320 20700.460 20700.550
Kwas siarkowy(VI) 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38 °C
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95.0 - 97.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 5 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 0.2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
As (Arsenic) Max. 0.005 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.02 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.03 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.02 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.02 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.02 ppm