Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20690.511EA 2780 PLN
20690.511 20690.330 20690.442 20690.290
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, GPR RECTAPUR®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7,5 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm