Kwas siarkowy(VI) ≥95%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20685.330EA
273
PLN
20685.330
20685.360
20685.295
20685.513
Kwas siarkowy(VI) ≥95%, TECHNICAL
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10,38 °C Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Klasyfikacja Merck : 14,08974 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 95 % |