Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
1.00732.2500EA 390 PLN
1.00732.2500 1.00732.1000 1.00732.2510 1.00732.0510
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)