Kwas siarkowy(VI) 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
1.00731.1000EA
93.4
PLN
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
Kwas siarkowy(VI) 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3 °C Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,08974 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |