Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95.0-98.0% (by alkalimetry), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.00713.1000 1.00713.2500 1.00713.9025 1.00713.9040
1.00713.1000EA 0 PLN
1.00713.1000 1.00713.2500 1.00713.9025 1.00713.9040
Kwas siarkowy(VI) 95.0-98.0% (by alkalimetry), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, SAFC®
Kwas siarkowy(VI)
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Alkalimetric) 95.0 - 98.0%
Identity Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.0002%
Nitrate (NO₃) ≤0.00010%
Nitrate (NO₃) (Ph. Eur.) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
As (Arsenic) ≤0.000010%
Fe (Iron) ≤0.0002%
NH₄ (Ammonium) ≤0.0005%
Pb (Lead) ≤0.0005%
V (Vanadium) ≤0.0002
Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Production Process
Substances Reducing Potassium Permanganate (as SO₂) ≤0.0010%
Residue on Ignition ≤0.0050%
Corresponds to Ph. Eur., BP, JPE, NF