Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 96%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
133610010 133610025 133610011 133610026 133610250
ACRO133610010EA 284 PLN
ACRO133610010 ACRO133610025 ACRO133610011 ACRO133610026 ACRO133610250
Kwas siarkowy(VI) 96%, extra pure
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1,83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm